Learn More
Gravis Bottiglie a fascetta in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11793813
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 ml
24 mL
50 ml
100 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 168
pezzi 252
pezzi 88
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
11793813 10 mL Clear pezzi 168
11703823 15 ml Clear pezzi 168
11713823 24 mL Clear pezzi 252
11792555 50 ml Amber pezzi 130
11702565 100 mL Amber pezzi 88
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11793813 Fornitore Gravis N. del fornitore F018124585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.55€
    72.24€ / pezzi 168
    Risparmia 5.31€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids in the laboratory. Gravis Single Use Crimping Bottles are excellent for holding serums.
  • Available in clear or amber glass for light-sensitive materials
  • Manufactured from soda lime glass
  • Neck diameter of 20mm
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 20 mm
Materiale Soda Lime Glass
N. per confezione 168Pack
Quantità 168Pack
Product Type Crimp Bottle