Learn More
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Durham Test Tubes
Codice prodotto. 15822275 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
35 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
15822275 30 mm 6.5 mm pezzi 300
15852275 35 mm 8 mm pezzi 300
15832275 50 mm 7.5 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15822275
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Detects the production of gas by microorganisms. Fisherbrand™ soda lime glass durham test tubes allow visualization of trapped air bubbles.
  • Used in microbiology
  • Fill durham with solution and insert upside down into a second tube
  • Rimless tube facilitates execution
  • Wall Thickness: 0.65mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 300 Pack
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 6.5 mm