Specifications
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Da utilizzare con | used in microbiology to detect production of gas by microorganisms |
| Quantità | 1000 Pack |
| Con bordo | No |
| Diametro (sistema metrico) | 7.5 mm |
| Product Type | Durham Tube |