Learn More
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Durham Test Tubes
Codice prodotto. 15852275 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
35 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15852275 35 mm 8 mm pezzi 300
15832275 50 mm 7.5 mm pezzi 1000
15822275 30 mm 6.5 mm pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15852275
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Detects the production of gas by microorganisms. Fisherbrand™ soda lime glass durham test tubes allow visualization of trapped air bubbles.
  • Used in microbiology
  • Fill durham with solution and insert upside down into a second tube
  • Rimless tube facilitates execution
  • Wall Thickness: 0.65mm
Specifica
Descrizione Test tube
Lunghezza (sistema metrico) 35 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Imballaggio 300PK
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Product Type Durham Tube