Learn More
Fisherbrand™ Provetta Durham in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11912218 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
35 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11912218 30 mm 6.5 mm pezzi 300
11922218 35 mm 8 mm pezzi 300
11932218 50 mm 7.5 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11912218
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Rileva la produzione di gas da microrganismi. Le provette per test Durham in vetro soda-calcico Fisherbrand™ consentono di vedere le bolle d'aria intrappolate.
  • Used in microbiology
  • Fill durham with solution and insert upside down into a second tube
  • Rimless tube facilitates execution
  • Wall Thickness: 0.65mm
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 300 conf.
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 6.5 mm