Learn More
Fisherbrand™ Imbuto in vetro sodico-calcico
Product Code. 11512423 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
100 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Unit Size:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diametro (sistema metrico) parte superiore Lunghezza (sistema metrico) gambo Unit Size
11512423 45 mm 45 mm Pezzo
11562423 100 mm 100 mm Pezzo
11522423 50 mm 50 mm Pezzo
11552423 75 mm 70 mm Pezzo
11532423 55 mm 55 mm Pezzo
11542423 60 mm 60 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11512423
In stock
Add to basket
Add to basket
Imbuto liscio in vetro soda-calcico. L'imbuto in vetro soda-calcico Fisherbrand™ è ideale per il travaso di liquidi in applicazioni di laboratorio.
Plain glass funnel manufactured from soda lime glass.
Specifications
Diametro (sistema metrico) parte superiore 45 mm
Materiale Vetro sodico-calcico
Lunghezza (sistema metrico) gambo 45 mm