Learn More
Fisherbrand™ Provetta con parete di medio spessore senza bordo in vetro soda-calcico
Codice prodotto. 11902198 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11902198 16 mm 125 mm pezzi 100
11992188 12 mm 75 mm pezzi 100
11972178 24 mm 150 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Code produit 11902198
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
In vetro a calce sodata e con pareti di medio spessore. Le provette per test con pareti di medio spessore senza bordo in vetro a calce sodata Fisherbrand™ sono ideali per agitazione generica e operazioni in laboratorio.
  • Da impiegare in: prestazioni batteriologiche
  • Conforme a: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità Conf. da 100
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.