Learn More
Fisherbrand™ Provetta con parete di medio spessore senza bordo in vetro soda-calcico
Codice prodotto. 11972178 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11972178 24 mm 150 mm pezzi 50
11992188 12 mm 75 mm pezzi 100
11902198 16 mm 125 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11972178
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro a calce sodata e con pareti di medio spessore. Le provette per test con pareti di medio spessore senza bordo in vetro a calce sodata Fisherbrand™ sono ideali per agitazione generica e operazioni in laboratorio.
  • Da impiegare in: prestazioni batteriologiche
  • Conforme a: ISO 4142
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 50 Pack
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 24 mm