Learn More
BRAND™ Pipette Pasteur in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 15202699 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
145 mm
225 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15202699 145 mm pezzi 1000
15212699 225 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15202699 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 747715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    76.26€ / pezzi 1000
    Risparmia 24.74€
    24% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Realizzato in vetro sodico-calcico, è conforme agli standard ISO 7712. Le pipette Pasteur BRAND™ in vetro sodico-calcico includono una lunga punta capillare affusolata, ideale per trasferire volumi ridotti di soluzioni acquose. L'estremità di aspirazione con restringimento per un tappo in cotone consente il filtraggio di piccole quantità.
  • Constructed of Soda Lime Glass.
  • Complies with ISO 7712 standards.
  • Long, drawn-out capillary tip is perfect for transferring small volumes of aqueous solutions.
  • Suction end with constriction for a cotton plug allows filtering of small quantities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7712
Diametro (sistema metrico) esterno 7 mm
Materiale Vetro sodico-calcico
Quantità Confezione da 1000
Stile punta Puntale capillare
Volume (sistema metrico) 2 ml
Lunghezza (sistema metrico) 145 mm
Tipo Pipetta Pasteur