Description
- In vetro sodico-calcico.
- Conforme agli standard ISO 7712.
- Punta capillare allungata ideale per trasferire volumi ridotti di soluzioni acquose.
- L'estremità di aspirazione con restringimento per un tappo in cotone consente il filtraggio di piccole quantità.
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 7712 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7 mm |
| Materiale | Vetro sodico-calcico |
| Quantità | Confezione da 1000 |
| Stile punta | Puntale capillare |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 225 mm |
| Tipo | Pipetta Pasteur |