Learn More
BRAND™ Piastre di Petri in vetro a calce sodata
Codice prodotto. 10624552 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10624552 100 mm 15 mm pezzi 10
10400873 150 mm 25 mm pezzi 10
10019880 40 mm 12 mm pezzi 10
10450293 60 mm 15 mm pezzi 10
10315571 80 mm 15 mm pezzi 10
10039890 100 mm 20 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10624552 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 455742
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perfette per applicazioni di colture microbiche o cellulari, queste piastre di Petri in vetro a calce sodata sono caratterizzate da un'eccellente qualità di vetro e di manifattura.
  • Dish and lid are flat inside and outside
  • Free from bubbles and streaks
  • Cut edges are fire-polished
  • Suitable for short-term chemical exposure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Soda Lime Glass
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
Bordi Fire-polished cut edges
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm