Learn More
Fisherbrand™ Provetta senza bordo in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11982188 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11982188
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per conservare materiale e reagenti per analisi. Le provette per test senza bordo Fisherbrand™ in vetro soda-calcico sono disponibili in vari formati per soddisfare le diverse esigenze.
  • Soda Lime Glass
  • Rimless
  • Disposable 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità Conf. da 100
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 10 mm