Learn More
Cole-Parmer™ Wide-Mouth Soda Lime Glass Sample Jars
Catalog Number 15290638
Click to view available options
Capacità:
500 mL
960 mL
Diametro (sistema metrico):
9.1 cm
9.5 cm
Altezza (sistema metrico):
9.6 cm
17 cm
Precleaned wide-mouth glass jars well suited for semivolatiles, pesticides, PCBs, and metals. Cole-Parmer™ Wide-Mouth Soda Lime Glass Sample Jars are ideal for environmental sampling.
  • Manufactured from USP Type III soda-lime glass
  • Includes chemically resistant PTFE liner inserted and screw cap
  • Sample jars include a certificate of analysis.
Capacità 960 mL
Rivestimento interno chiusura PTFE
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 9.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.75 in.
Altezza (sistema metrico) 17 cm
Product Type Sample Jar
Capacità (sistema metrico) 960 mL
Capacità (sistema imperiale) 32 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 3.75 in.
Da utilizzare con (applicazione) Semivolatiles, Pesticides, PCBS, and Metals, Ideal for Environmental Sampling
Include Screw Cap
Materiale Glass
N. per confezione 12/Pk
Peso (sistema metrico) 6.35 kg
Chiarezza Clear
Certificazione/Conformità Manufactured from USP Type III Soda Lime Glass
Autoclavabile Autoclavable
Bocca Wide
Forma Round