Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glass Culture Tube
Descrizione
- Rimmed top
- Unlableled
- Clear soda lime glass
- Uniform bottom
- Disposable
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Imballaggio | 200Pack |
| Diametro (sistema metrico) | 9.5 mm |
| Product Type | Provetta per test |