Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glass Culture Tube
Codice prodotto. 11882393
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
9.5 mm
10.5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
11882393 40 mm 10.5 mm pezzi 500
11892393 55 mm 11 mm pezzi 500
11842383 70 mm 11 mm pezzi 200
11803370 120 mm 12 mm pezzi 500
11862393 125 mm 16 mm pezzi 250
11832383 50 mm 9.5 mm pezzi 200
11822383 40 mm 8 mm pezzi 200
10364713 150 mm 16 mm pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11882393 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore A404010500911
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the Soda Lime Glass Culture Tube to view cell cultures in the laboratory. This disposable soda lime glass rim top tube is plain (unlabeled) and features a sturdy, uniform bottom.
  • Rimmed top
  • Unlableled
  • Clear soda lime glass
  • Uniform bottom
  • Disposable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Fondo rotondo
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm
Imballaggio 500Pack
Diametro (sistema metrico) 10.5 mm
Product Type Provetta per test