Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glass Culture Tube
Codice prodotto. 11892393
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
9.5 mm
10.5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11892393
Marca: DWK Life Sciences A405511000811
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the Soda Lime Glass Culture Tube to view cell cultures in the laboratory. This disposable soda lime glass rim top tube is plain (unlabeled) and features a sturdy, uniform bottom.
  • Rimmed top
  • Unlableled
  • Clear soda lime glass
  • Uniform bottom
  • Disposable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Fondo rotondo
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Imballaggio 500Pack
Diametro (sistema metrico) 11 mm
Product Type Provetta per test