Learn More
Hirschmann™ Soda-lime Glass Test Tube with Round Bottoms
Codice prodotto. 10468942
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10468942 16 mm 100 mm pezzi 100
10508211 12 mm 100 mm pezzi 100
10099730 16 mm 125 mm pezzi 100
10438752 16 mm 150 mm pezzi 100
10728621 16 mm 160 mm pezzi 100
10528771 12 mm 75 mm pezzi 100
13280500 16 mm 180 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10468942 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9270110
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test tubes without scale made from sodalime glass.
  • Plain end
  • Round bottom
  • Sodalime-glass
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Imballaggio 1 Pack
Quantità 1 Pack
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Test Tube