Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11387554
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
10 mm
11.5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
11387554 100 mm 13 mm pezzi 250
11852393 75 mm 11.5 mm pezzi 250
11893360 100 mm 12 mm pezzi 250
11883360 75 mm 12 mm pezzi 250
11813370 100 mm 16 mm pezzi 250
11823370 160 mm 16 mm pezzi 250
11843370 180 mm 18 mm pezzi 100
11873360 75 mm 10 mm pezzi 250
11863360 50 mm 6.5 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11387554 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore A410013000611
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le provette per coltura cellulare in vetro sodico-calcico Kimble Chase™ sono indicate per analizzare materiali di coltura cellulare fondamentali per diagnosi e sperimentazione.
  • Soda lime glass
  • Round bottom
  • X250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Fondo rotondo
Descrizione Provetta per analisi
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità Confezione da 250
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 13 mm