Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro sodico-calcico
Description
- Soda lime glass
- Round bottom
- X250
Specifications
Specifications
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Descrizione | Provetta per analisi |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | Confezione da 250 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |