Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro sodico-calcico
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Soda lime glass
- Round bottom
- X250
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Descrizione | Provetta per analisi |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm |