Learn More
Fisherbrand™ Fiale in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 14861582 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 ml
9 ml
10 ml
13.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
14861582 10 ml pezzi 100
14891582 9 ml pezzi 100
14831582 3 ml pezzi 100
14871582 13.5 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 14861582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.20€
    27.49€ / pezzi 100
    Risparmia 3.71€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these vials for general mixing and simple laboratory work. Soda Lime Glass Vials will withstand moderate warming (ex. in a water bath).
  • Clear flat bottom vials
  • Supplied with polythene stoppers
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Materiale Vetro soda-calcico
Volume (sistema metrico) 10 ml
Include Tappo a scatto
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Quantità Confezione da 100
Altezza (sistema metrico) 75 mm