Learn More
Fisherbrand™ Fiale in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 14871582 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 ml
9 ml
10 ml
13.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
14871582 13.5 ml pezzi 100
14861582 10 ml pezzi 100
14891582 9 ml pezzi 100
14831582 3 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 14871582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00€
    28.49€ / pezzi 100
    Risparmia 15.51€
    35% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Use these vials for general mixing and simple laboratory work. Soda Lime Glass Vials will withstand moderate warming (ex. in a water bath).
  • Clear flat bottom vials
  • Supplied with polythene stoppers
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 19 mm
Materiale Vetro soda-calcico
Volume (sistema metrico) 13.5 ml
Include Tappo a scatto
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Quantità Confezione da 100
Altezza (sistema metrico) 75 mm