Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Codice prodotto. 10079980 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10079980 60 mm pezzi 10
10771572 125 mm pezzi 10
10313031 150 mm pezzi 10
10273391 90 mm pezzi 10
10588831 200 mm pezzi 10
10558401 70 mm pezzi 10
10389901 100 mm pezzi 10
10455771 80 mm pezzi 10
15201489 50 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10079980 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 150020
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stress-reduced to minimize risk of shattering.
  • Soda-lime glass to DIN 12341
  • Ground edges
  • Stress-reduced to minimize risk of shattering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12341
Materiale Soda Lime Glass
Diametro (sistema metrico) 60 mm