Learn More
Soda lime, indicating, ACS
Codice prodotto. 11419920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419920 500 g 500g
11429920 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419920 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044697.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8006-28-8
Formula molecolare CaHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 96.074
Numero MDL MFCD00134094
InChI Key HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
IUPAC Name sodium;oxocalcium;hydroxide
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Soda lime
Nota nome Indicating
Forma fisica 4-8 Mesh
Materiale Soda Lime
Quantità 500 g
Dimensioni maglia 4 to 8 Mesh
Numero UN UN1907
Indice di Merck 14,8569
Odore Odorless
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Sensibilità Air Sensitive
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Soda lime, indicating, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide, Sodium hydroxide