Learn More
Soda lime, indicating, ACS
Descrizione
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Soda lime, indicating |
| Nota nome | For ACS analysis; Variable mix of sodium hydroxide with calcium oxide or hydroxide |
| Forma fisica | 4-8 Mesh |
| Materiale | Soda Lime |
| Quantità | 2.5 kg |
| Numero UN | UN1907 |
| Indice di Merck | 14,8569 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Grado | ACS |
Sicurezza e movimentazione
- Soda lime, indicating, ACS
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide, Sodium hydroxide