Learn More
Soda lime, pure, granular, with indicator white to violet
Codice prodotto. 10157083 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10157083 1 kg Glass Bottle 1kg
10463545 50 g Glass Bottle 50g
10300424 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10157083 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388350010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Gas Adsorbent, Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8006-28-8
Formula molecolare CaHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 96.074
Numero MDL MFCD00134094
InChI Key HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
IUPAC Name sodium;oxocalcium;hydroxide
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Soda lime
Colore Beige-Gray
Forma fisica Granular
Materiale Soda Lime
Quantità 1 kg
Formula lineare CaO/NaOH
Perdita all'essiccatura 19.0% max. (10 g, 200°C, 2 Hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Soda lime, granular
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.