Learn More
Soda lime, pure, granular, without indicator, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Soda lime |
| CAS | 8006-28-8 |
| Colore | White to beige to light gray |
| Forma fisica | Granules |
| Quantità | 1 kg |
| Perdita all'essiccatura | ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula molecolare | CaHNaO2 |
| Numero MDL | 00134094 |
| Indice di Merck | 13-8640 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Soda lime, without indicator
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Soda lime, Calcium hydroxide, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide