Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini da orologio de vetro soda-calcico
Description
- Prodotti da vetro soda-calcico di classe idrolitica 3
- Disponibile in diversi diametri
- Bordi lucidati a fuoco
- Privi di cadmio e piombo
Specifications
Specifications
| Descrizione | Unità de imballaggio: 10 pezzi |
| Materiale | Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3. |
| Forma | Round |
| Tipo | Watch Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per coprire becher |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Usato come contenitori per pesata |
| Finitura interna | Polished |
| Diametro (sistema metrico) | 90 mm |