Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini da orologio de vetro soda-calcico
Codice prodotto. 15261559
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
90 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15261559 200 mm pezzi 10
15241559 120 mm pezzi 10
15271559 250 mm pezzi 10
15251559 150 mm pezzi 10
15221559 90 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15261559 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 1720010
Spedizione stimata: 07-01-2027
Usa Marienfeld Superior™ Vetrini da orologio de vetro soda-calcico per coprire becher, matracci di Erlenmeyer ecc. e come contenitori per pesata
  • Prodotti da vetro soda-calcico di classe idrolitica 3
  • Disponibile in diversi diametri
  • Bordi lucidati a fuoco
  • Privi di cadmio e piombo
Specifica
Descrizione Unità de imballaggio: 10 pezzi
Materiale Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3.
Forma Round
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (applicazione) Per coprire becher
Da utilizzare con (apparecchiatura) Usato come contenitori per pesata
Finitura interna Polished
Diametro (sistema metrico) 200 mm