Learn More
Sodium 1-butanesulfonate, 99%
Beschreibung
Sodium 1-butanesulfonate was used in the synthesis of high silicon content SAPO4-5. It was also used as a mobile phase to separate eight selenium compounds (selenite, selenate, selenocystine, selenourea, selenomethionine, selenoethionine, selenocystamine and trimethylselenonium ion). Ion-associating reagent for HPLC1 and reversed-phase chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sodium 1-butanesulfonate was used in the synthesis of high silicon content SAPO4-5. It was also used as a mobile phase to separate eight selenium compounds (selenite, selenate, selenocystine, selenourea, selenomethionine, selenoethionine, selenocystamine and trimethylselenonium ion). Ion-associating reagent for HPLC1 and reversed-phase chromatography.
Solubility
Soluble in water (1-10%).
Notes
Sensitive to light. Store in cool dry place in tightly closed container. Avoid excessive heat and light. Store away from oxidizing agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Sodium 1-butanesulfonate |
| Punto di fusione | >300°C |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 3716662 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (1-10%). |
| Peso formulazione | 160.17 |
| Percent Purity | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium 1-butanesulfonate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-butanesulfonate