Learn More
Sodium 1-Decanesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30427035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427035 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427035 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6219405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-decanesulfonate
CAS 13419-61-9
Formula molecolare C10 H21 O3 S . Na
Quantità 5 g
Sinonimo Sodium 1-decanesulfonate, 1-Decanesulfonic acid','sodium salt (1:1), 1-Decanesulfonic acid','sodium salt (6CI,7CI,8CI,9CI), Sodium capryl sulfonate, Sodium decanesulfonate, Sodium decylsulfonate, Sodium n-decylsulfonate
InChI Formula InChI=1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;decane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 244.327
Peso formulazione 244.111