Learn More
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, 99%
Codice prodotto. 11317108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317108 50 g 50g
11327108 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317108 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 015214.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 207300-90-1 | C7H17NaO4S | 220.259 g/mol
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate is an ion pairing reagent used in the HPLC analysis of proteins and peptides. It is utilized in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207300-90-1
Formula molecolare C7H17NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 220.259
Numero MDL MFCD00149550
InChI Key XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
IUPAC Name sodium;heptane-1-sulfonate;hydrate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Punto di fusione >300°C
Colore White
Formula lineare CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Quantità 50 g
Beilstein 3731762
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 220.26 (202.24 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.