Learn More
Sodium 1-Heptanesulfonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium 1-Heptanesulfonate |
| CAS | 22767-50-6 |
| Formula molecolare | C7 H15 O3 S . Na |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-Heptanesulfonic acid','sodium salt (1:1), Sodium 1-heptanesulfonate, Sodium Heptane-1-sulfonate, 1-Heptanesulfonic acid','sodium salt (8CI,9CI), Heptylsulfonic acid sodium salt, Sodium 1-heptanesulfonate, Sodium heptanesulfonate, Sodium heptylsulfonate, Sodium n-heptylsulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | sodium;heptane-1-sulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.25 |
| Peso formulazione | 202.064 |