Learn More
Sodium 1-hexanesulfonate, 99%
Codice prodotto. 11460833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460833 100 g 100g
11440833 5 g 5g
11450833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460833 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13278.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188.22 g/mol
Sodium 1-hexanesulfonate is used as a base in the organic coupling reactions such as Suzuki coupling reactions. It is used as an ion pairing reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is also used in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium 1-hexanesulfonate is used as a base in the organic coupling reactions such as Suzuki coupling reactions. It is used as an ion pairing reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is also used in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2832-45-3
Formula molecolare C6H13NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Numero MDL MFCD00007542
InChI Key QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC Name sodium;hexane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-hexanesulfonate
Punto di fusione >300°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 100 g
Beilstein 3727014
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 188.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium 1-hexanesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.