Learn More
Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, HPLC grade
Codice prodotto. 11307138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11307138 25 g 25g
11317138 5 g 5g
11397128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11307138 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 015714.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Ion pair reagent | CAS: 207605-40-1 | C5H13NaO4S | 192.205 g/mol
Ion pair reagent.Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate is used as a surfactant and a reversed-phase ion-pairing agent. It is utilized to study its effects on the properties of polyaniline, using Fourier transform infrared and UV-visible spectroscopy. Further, it is used for HPLC analysis of proteins and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207605-40-1
Formula molecolare C5H13NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 192.205
Numero MDL MFCD00007541
InChI Key FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
PubChem CID 23693099
IUPAC Name sodium;pentane-1-sulfonate;hydrate
SMILES CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
Colore White
Formula lineare CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Quantità 25 g
Beilstein 3725147
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 192.21 (174.19 Anhydrous)
Grado HPLC
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate