Learn More
Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate |
| CAS | 207605-40-1 |
| Formula molecolare | C5 H11 O3 S . Na . H2 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate, 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:1) |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | sodium;pentane-1-sulfonate;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 192.209 |
| Peso formulazione | 192.043 |