Learn More
Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30418739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418739 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS65505025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate
CAS 207605-40-1
Formula molecolare C5 H11 O3 S . Na . H2 O
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate, 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:1)
InChI Formula InChI=1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;pentane-1-sulfonate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 192.209
Peso formulazione 192.043