Learn More
Sodium 1-Pentanesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30418447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30418447 1 g -
30417882 5 g 5g
30422065 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30418447 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS9600381G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22767-49-3
Formula molecolare C5H11SO3Na
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Sinonimo 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (1:1) (ACI), 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (8CI, 9CI), Pentylsulfonic acid sodium salt, Sodium n-pentylsulfonate, Sodium pentane-1-sulfonate, Sodium pentanesulfonate, Sodium pentylsulfonate, Sodium 1-pentanesulfonate
IUPAC Name sodium;pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-Pentanesulfonate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Peso formulazione 174.0327