Learn More
Sodium 1-propanethiolate, tech. 85%
Codice prodotto. 15462699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15462699 5 g 5g
15472699 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15462699 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66135.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6898-84-6 | C3H7NaS | 98.139 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6898-84-6
Formula molecolare C3H7NaS
Molecular Weight (g/mol) 98.139
Numero MDL MFCD00043318
InChI Key XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-propanethiolate, sodium propanethiolate, 1-propanethiol sodium salt, sodium propane-1-thiolate, 1-propanethiol, sodium salt, sodium propylsulfanide, propylsulfanylsodium, sodium thiopropoxide, 1-propanethiol, sodium salt 1:1, sodium propyl sulfide
PubChem CID 4681725
IUPAC Name sodium;propane-1-thiolate
SMILES CCC[S-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-propanethiolate
Colore Gray to White
Odore Stench
Formula lineare CH3CH2CH2SNa
Quantità 5 g
Numero UN UN3263
Beilstein 3556024
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 85%
Forma fisica Solid