Learn More
Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30413746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413746 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6732801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade)
CAS 6898-84-6
Formula molecolare C3H7NaS
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Propanethiol','Sodium Salt, Propylmercaptan Sodium Salt, Sodium 1-Propanethiolate, Sodium n-Propylthiolate, Sodium Propanethiolate, Sodium Propyl Sulfide, Sodium Propylmercaptide
InChI Formula InChI=1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCC[S-]
IUPAC Name sodium;propane-1-thiolate
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Peso formulazione 98.0166