Learn More
Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30409420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409420 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409420 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS673280250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade)
CAS 6898-84-6
Formula molecolare C3H7NaS
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-Propanethiol','Sodium Salt, Propylmercaptan Sodium Salt, Sodium 1-Propanethiolate, Sodium n-Propylthiolate, Sodium Propanethiolate, Sodium Propyl Sulfide, Sodium Propylmercaptide
InChI Formula InChI=1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCC[S-]
IUPAC Name sodium;propane-1-thiolate
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Peso formulazione 98.0166