Learn More
Sodium 2-ethylhexanoate, 97%
Codice prodotto. 11411507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11411507 250 g 250g
11401507 1000 g 1000g
11421507 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11411507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24960.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19766-89-3 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Sodium 2-ethylhexanoate is useful in acylation of amines. It is an active ingredient in wood preservative agent. It is mainly used for synthetic 2-ethylhexanoic acid and calcium, magnesium salts. It is also used in salt forming agent of pharmaceutical, dry catalytic agent of the paint, polymer stabilizers, crosslinking agent, thickening agent of oil, and energy-saving additive of fuel.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19766-89-3
Formula molecolare C8H15NaO2
Molecular Weight (g/mol) 166.20
Numero MDL MFCD00014007
InChI Key VYPDUQYOLCLEGS-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo sodium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt, 2-ethylhexanoic acid sodium salt, sodium-2-ethylcaproate, 2-ethylcaproic acid sodium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt 1:1, sodium 2ethylhexanoate, sodium 2-ethylcaproate, sodium 2-ethyl-hexanoate
PubChem CID 23672331
IUPAC Name sodium;2-ethylhexanoate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 2-ethylhexanoate
Punto di fusione >300°C
Odore Odorless
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 166.2
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium 2-ethylhexanoate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-ethylhexanoate