Learn More
Sodium 2-Ethylhexanoate, TRC
Codice prodotto. 30414223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30414223 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414223 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6240805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 2-Ethylhexanoate
CAS 19766-89-3
Formula molecolare C8H15NaO2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Ethylhexanoic Acid Sodium Salt, 2-Ethylcaproic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Ethylcaproate
InChI Formula InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;2-ethylhexanoate
Molecular Weight (g/mol) 166.19
Peso formulazione 166.097