Learn More
Sodium 2-Hydrazinylacetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium 2-Hydrazinylacetate |
| CAS | 94107-53-6 |
| Formula molecolare | C2H5N2NaO2 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Acetic acid','2-hydrazinyl-','sodium salt (1:1), Acetic acid','hydrazino-','monosodium salt (9CI), Sodium hydrazinoacetate, Hydrazinoacetic acid sodium salt, Sodium 2-hydrazinylacetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H6N2O2.Na/c3-4-1-2(5)6;/h4H,1,3H2,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].NNCC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | sodium;2-hydrazinylacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.06 |
| Peso formulazione | 112.0249 |