Learn More
Sodium 2-Hydroxybutyrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium 2-Hydroxybutyrate |
| CAS | 5094-24-6 |
| Formula molecolare | C4 H7 O3 . Na |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Sodium α-Hydroxybutyrate, DL-α-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium (DL)-α-Hydroxybutyrate, Sodium (±)-2-Hydroxybutyrate, Sodium 2-Hydroxybutanoate, 2-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCC(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC Name | sodium;2-hydroxybutanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.086 |
| Peso formulazione | 126.0293 |