Learn More
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448477
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 16448477
Marca: Medchem Express HY13679
MedChemExpress Mesna (Sodium 2-mercaptoethanesulfonate) is an antioxidant which has cytoprotective effects. Mesna is widely used as a systemic protective agent against chemotherapy toxicity. Mesna is also used to reduce hemorrhagic cystitis induced by cyclophosphamide.
Mesna (Sodium 2-mercaptoethanesulfonate) is an antioxidant which has cytoprotective effects. Mesna is widely used as a systemic protective agent against chemotherapy toxicity. Mesna is also used to reduce hemorrhagic cystitis induced by cyclophosphamide.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
CAS 19767-45-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C2H5NaO3S2
Quantità 5 g
Sinonimo Sodium 2-mercaptoethanesulfonate Mesnum
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (304.54 mM)
SMILES SCCS(=O)(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 164.18
Peso formulazione 164.18
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.