Learn More
Sodium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate, TRC
Codice prodotto. 30421842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421842 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421842 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS667015500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate
CAS 101199-38-6
Formula molecolare C15H14NNaO3S2
Quantità 500 mg
Sinonimo 10H-Phenothiazine-10-propanesulfonic Acid','Sodium Salt, 3-(10'-Phenothiazinyl)propane-1-sulfonate
InChI Formula InChI=1S/C15H15NO3S2.Na/c17-21(18,19)11-5-10-16-12-6-1-3-8-14(12)20-15-9-4-2-7-13(15)16;/h1-4,6-9H,5,10-11H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC Name sodium;3-phenothiazin-10-ylpropane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 343.4
Peso formulazione 343.0313