Learn More
Sodium 3-hydroxybutyrate, 98%
Codice prodotto. 11474703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474703 25 g 25g
11464703 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11474703 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11613.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 150-83-4 | C4H7NaO3 | 126.087 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-83-4
Formula molecolare C4H7NaO3
Molecular Weight (g/mol) 126.087
Numero MDL MFCD00016716
InChI Key NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 3-hydroxybutyrate, sodium 3-hydroxybutanoate, dl-3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, butanoic acid,3-hydroxy-, sodium salt 1:1, dl-3-hydroxybutyric acid, sodium salt, 3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium 3-oxidanylbutanoate, dl-beta-hydroxybutyric acid sodium salt
PubChem CID 23676771
IUPAC Name sodium;3-hydroxybutanoate
SMILES CC(CC(=O)[O-])O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 3-hydroxybutyrate
Punto di fusione 161°C to 167°C
Quantità 25 g
Beilstein 4824866
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 126.09
Percent Purity 98%