Learn More
Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate |
| Quantità | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 177.9734 |