Learn More
Sodium 3-Sulfobenzoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30050121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050121 25 mg 25mg
30049199 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050121 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0484.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium 3-Sulfobenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Nomi componenti o analita Sodium 3-Sulfobenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 O5 S . Na
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Sodium 3-Sulfobenzoate
InChI Formula InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;3-carboxybenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 224.17
Quantità 25 mg
Peso formulazione 223.9755 g/mol